Ethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bis(3-aminopropoxy)ethane
D1840-25ML D1840-5ML D1840-500ML
TCIAD1840-25MLEA 22 EUR
TCIAD1840-25ML TCIAD1840-5ML TCIAD1840-500ML
Ethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether
Formula: C₈H₂₀N₂O₂
MW: 176.26 g/mol
Pto. Ebullición: 96°C
Número MDL: MFCD00059938
Núm. CAS: 2997-01-5
EINECS: 221-067-4
UN: 3267
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %