4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone ∼14% ∼1.2 mol/L in propylene glycol

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one, 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one

D1851-25ML D1851-5ML
TCIAD1851-25MLEA 145 EUR
TCIAD1851-25ML TCIAD1851-5ML
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone ∼14% ∼1.2 mol/L in propylene glycol
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone
Formula: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00059957
Núm. CAS: 28664-35-9
EINECS: 249-136-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=973c2307ff403e430187698275369d36bc00706f&vid=89d0faea43e5c7ef2a0ec5a3f10fe592642b029e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Concentration (Neutralization titration) 13.0 to 15.0 w/w%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR