3-(Diethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D1857-25G D1857-5G
TCIAD1857-25GEA 957 EUR
TCIAD1857-25G TCIAD1857-5G
3-(Diethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-(Diethylamino)pyrrolidine
Formula: C₈H₁₈N₂
Pto. Ebullición: 84°C
Número MDL: MFCD02184351
Núm. CAS: 20984-81-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %