3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D1859-10G
D1859-25G
TCIAD1859-10GEA
295
EUR
TCIAD1859-10G
TCIAD1859-25G
3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formula:
C₆H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 164°C |
Número MDL:
MFCD01569246 Núm. CAS: 69478-75-7 UN: 2734 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |