9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1874-25G D1874-500G D1874-100G
TCIAD1874-25GEA 18 EUR
TCIAD1874-25G TCIAD1874-500G TCIAD1874-100G
9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene-10-oxide
Formula: C₁₂H₉O₂P
Número MDL: MFCD00040561
Núm. CAS: 35948-25-5
EINECS: 252-813-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C