Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ethyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Ethyl Pivaloylacetate, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Ethyl Ester, Pivaloylacetic Acid Ethyl Ester
D1891-25ML
D1891-5ML
TCIAD1891-25MLEA
195
EUR
TCIAD1891-25ML
TCIAD1891-5ML
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-4,4-imethyl-3-oxovalerate
Formula:
C₉H₁₆O₃ MW: 172,22 g/mol Pto. Ebullición: 88°C Pto. de inflamación: 78°C |
Número MDL:
MFCD00042886 Núm. CAS: 17094-34-7 EINECS: 241-162-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...