5-(2,5-Dioxotetrahydrofuryl)-3-methyl-3-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1901-25G D1901-500G
TCIAD1901-25GEA 48 EUR
TCIAD1901-25G TCIAD1901-500G
5-(2,5-Dioxotetrahydrofuryl)-3-methyl-3-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride ≥95.0% (by titrimetric analysis)
5-(2,5-Dioxotetrahydrofuryl)-3-methyl-3-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
Formula: C₁₃H₁₂O₆
Número MDL: MFCD00039141
Núm. CAS: 73003-90-4
EINECS: 277-212-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d1bfeb643a5881d9e2f833d9d1c0dd26e51987a&vid=4d1bfeb643a5881d9e2f833d9d1c0dd26e51987a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C