4,4'-Dibromotriphenylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1910-5G D1910-1G
TCIAD1910-5GEA 131 EUR
TCIAD1910-5G TCIAD1910-1G
4,4'-Dibromotriphenylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Dibromotriphenylamine
Formula: C₁₈H₁₃Br₂N
Número MDL: MFCD00060104
Núm. CAS: 81090-53-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %