7,8-Dihydroxyflavone hydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 7,8-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 7,8-Dihydroxyflavone
D1916-1G D1916-5G
TCIAD1916-1GEA 55 EUR
TCIAD1916-1G TCIAD1916-5G
7,8-Dihydroxyflavone hydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
7,8-Dihydroxyflavone hydrate
Formula: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Número MDL: MFCD00006836
Núm. CAS: 38183-03-8
EINECS: 253-812-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 8.0 %