N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(3-(Dimethylamino)propyl)methacrylamide
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D1919-25G D1919-500G D1919-100G
TCIAD1919-25GEA 16 EUR
TCIAD1919-25G TCIAD1919-500G TCIAD1919-100G
N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide ≥98.0% (por GC) estabilizado
N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide
Formula: C₉H₁₈N₂O
MW: 170,26 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de inflamación: 140°C
Número MDL: MFCD00038359
Núm. CAS: 5205-93-6
EINECS: 226-002-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %