Disodium dimercaptomaleonitrile ≥90.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dimercaptomaleonitrile Disodium Salt
D1930-1G D1930-5G
TCIAD1930-1GEA 76 EUR
TCIAD1930-1G TCIAD1930-5G
Disodium dimercaptomaleonitrile ≥90.0% (by total nitrogen basis)
Disodium dimercaptomaleonitrile
Formula: C₄H₂N₂S₂
MW: 186.16 g/mol
Número MDL: MFCD00060122
Núm. CAS: 5466-54-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %