9-Decenoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1932-25ML D1932-5ML
TCIAD1932-25MLEA 175 EUR
TCIAD1932-25ML TCIAD1932-5ML
9-Decenoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
9-Decenoic acid
Formula: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Número MDL: MFCD00036663
Núm. CAS: 14436-32-9
EINECS: 238-410-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=addd69d443dbb8e2a44af073ba0ad5d3746aaac7&vid=addd69d443dbb8e2a44af073ba0ad5d3746aaac7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %