3-Decen-2-one ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1933-25ML D1933-5ML
TCIAD1933-25MLEA 38 EUR
TCIAD1933-25ML TCIAD1933-5ML
3-Decen-2-one ≥93.0% (por GC)
3-Decen-2-one
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 109°C
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00015700
Núm. CAS: 10519-33-2
EINECS: 234-059-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 93.0 %