Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate 97,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DMTSF
D1945-1G D1945-5G
TCIAD1945-1GEA 66 EUR
TCIAD1945-1G TCIAD1945-5G
Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate 97,0 Titrimetric
Dimethyl(methylthio)sulphonium tetrafluoroborate
Formula: C₃H₉BF₄S₂
MW: 196.03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00011806
Núm. CAS: 5799-67-7
UN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %