2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1946-25ML D1946-5ML
TCIAD1946-25MLEA 963 EUR
TCIAD1946-25ML TCIAD1946-5ML
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol ≥96.0% (por GC)
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol
Formula: C₇H₁₆O₂
MW: 132,20 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de inflamación: 85°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012306
Núm. CAS: 24892-49-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %