4-(2',6'-Dimethylphenoxy)phthalonitrile ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Dicyano-4-(2',6'-dimethylphenoxy)benzene
D1983-1G D1983-5G
TCIAD1983-1GEA 74 EUR
TCIAD1983-1G TCIAD1983-5G
4-(2',6'-Dimethylphenoxy)phthalonitrile ≥99.0% (por GC)
4-(2',6'-Dimethylphenoxy)phthalonitrile
Formula: C₁₆H₁₂N₂O
MW: 248,29 g/mol
Número MDL: MFCD00059064
Núm. CAS: 221302-75-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency