Ethyl-3,3-diethoxyacrylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2006-25G D2006-5G
TCIAD2006-25GEA 505 EUR
TCIAD2006-25G TCIAD2006-5G
Ethyl-3,3-diethoxyacrylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-3,3-diethoxyacrylate
Formula: C₉H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de inflamación: 102°C
Número MDL: MFCD00012220
Núm. CAS: 32002-24-7
EINECS: 250-890-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %