Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonic acid Sodium Salt
D2011-25G D2011-5G
TCIAD2011-25GEA 414 EUR
TCIAD2011-25G TCIAD2011-5G
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Formula: C₇H₃F₃N₂O₇S
MW: 338,14 g/mol
Número MDL: MFCD00059068
Núm. CAS: 54495-25-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %