1,6-Diaminohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hexamethylenediaminetetraacetic Acid
D2019-25G D2019-5G
TCIAD2019-25GEA 539 EUR
TCIAD2019-25G TCIAD2019-5G
1,6-Diaminohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,6-Diaminohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Formula: C₁₄H₂₄N₂O₈
MW: 348,35 g/mol
Pto. de fusión: 236°C
Número MDL: MFCD00004292
Núm. CAS: 1633-00-7
EINECS: 216-642-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ef0567eaee3d75574403b2ac12665a92747114b&vid=5ef0567eaee3d75574403b2ac12665a92747114b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency