2,5-Dimethyl-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
D2021-100MG D2021-500MG
TCIAD2021-100MGEA 158 EUR
TCIAD2021-100MG TCIAD2021-500MG
2,5-Dimethyl-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane ≥98.0% (by total nitrogen basis)
2,5-Dimethyl-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane
Formula: C₁₄H₈N₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00130123
Núm. CAS: 1487-82-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency