2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol dihydrochloride ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D2022-25G D2022-5G
TCIAD2022-25GEA 1407 EUR
TCIAD2022-25G TCIAD2022-5G
2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol dihydrochloride ≥97.0% (by HPLC)
2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol dihydrochloride
Formula: C₆H₈N₂S₂
Pto. de fusión: 210°C
Número MDL: MFCD00142835
Núm. CAS: 75464-52-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %