1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetramethylbenzene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3,6-Diiododurene
D2028-25G
D2028-5G
TCIAD2028-25GEA
214
EUR
TCIAD2028-25G
TCIAD2028-5G
1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetramethylbenzene ≥95.0% (por GC)
1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
Formula:
C₁₀H₁₂I₂ MW: 386.01 g/mol |
Número MDL:
MFCD00142554 Núm. CAS: 3268-21-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 137.0 to 141.0 deg-C |
Solubility in Toluene | very faint turbidity |