3,5-Di(2-pyridyl)pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2037-1G
D2037-5G
TCIAD2037-1GEA
153
EUR
TCIAD2037-1G
TCIAD2037-5G
3,5-Di(2-pyridyl)pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Di(2-pyridyl)pyrazole
Formula:
C₁₃H₁₀N₄ |
Número MDL:
MFCD00130125 Núm. CAS: 129485-83-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 188.0 to 192.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | within almost transparency |