Dodecamethylcyclohexasiloxane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2040-5ML D2040-1ML D2040-25ML
TCIAD2040-5MLEA 209 EUR
TCIAD2040-5ML TCIAD2040-1ML TCIAD2040-25ML
Dodecamethylcyclohexasiloxane ≥97.0% (por GC)
Dodecamethylcyclohexasiloxane
Formula: C₁₂H₃₆O₆Si₆
MW: 444.92 g/mol
Pto. Ebullición: 245°C
Pto. de inflamación: 105°C
Número MDL: MFCD00144215
Núm. CAS: 540-97-6
EINECS: 208-762-8
Índice Merck: 14,03403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e1c1df697dfb2d8409fc6a33eda2495e82d20cd&vid=7e1c1df697dfb2d8409fc6a33eda2495e82d20cd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %