3,4-Diacetoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2042-25G
D2042-5G
TCIAD2042-25GEA
325
EUR
TCIAD2042-25G
TCIAD2042-5G
3,4-Diacetoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3,4-Diacetoxybenzaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₀O₅ |
Número MDL:
MFCD00143057 Núm. CAS: 67727-64-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |