Dess-Martin periodinane ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2045-1G D2045-25G D2045-5G
TCIAD2045-1GEA 43 EUR
TCIAD2045-1G TCIAD2045-25G TCIAD2045-5G
Dess-Martin periodinane ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Dess-Martin periodinane
Formula: C₁₃H₁₃IO₈
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00130127
Núm. CAS: 87413-09-0
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,02933
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %