4,4'-Diisocyanato-3,3'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,3'-Dimethylbiphenyl-4,4'-diyl Diisocyanate
D2051-25G D2051-250G
TCIAD2051-25GEA 29 EUR
TCIAD2051-25G TCIAD2051-250G
4,4'-Diisocyanato-3,3'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4,4'-Diisocyanato-3,3'-dimethylbiphenyl
Formula: C₁₆H₁₂N₂O₂
MW: 264,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00019908
Núm. CAS: 91-97-4
EINECS: 202-112-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white pellet
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C