trans-1,2-Di(2-thienyl)ethylene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2074-1G
D2074-5G
TCIAD2074-1GEA
91
EUR
TCIAD2074-1G
TCIAD2074-5G
trans-1,2-Di(2-thienyl)ethylene ≥98.0% (por GC)
trans-1,2-Di(2-thienyl)ethylene
Formula:
C₁₀H₈S₂ |
Número MDL:
MFCD00145416 Núm. CAS: 13640-78-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 133.0 to 136.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |