1,3-Diiminoisoindoline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2079-25G
D2079-5G
TCIAD2079-25GEA
92
EUR
TCIAD2079-25G
TCIAD2079-5G
1,3-Diiminoisoindoline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Diiminoisoindoline
Formula:
C₈H₇N₃ |
Número MDL:
MFCD00010062 Núm. CAS: 57500-34-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |