Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate ≥94.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2092-25ML D2092-500ML
TCIAD2092-25MLEA 16 EUR
TCIAD2092-25ML TCIAD2092-500ML
Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate ≥94.0% (por GC)
Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate
Formula: C₂₈H₅₄O₄
Pto. Ebullición: 267°C
Pto. de inflamación: 230°C
Número MDL: MFCD00144216
Núm. CAS: 19074-24-9
EINECS: 242-798-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %