1,2-Diamino-2-methylpropane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methyl-1,2-propanediamine, 2-Methylpropane-1,2-diamine
D2102-25ML
D2102-5ML
TCIAD2102-25MLEA
418
EUR
TCIAD2102-25ML
TCIAD2102-5ML
1,2-Diamino-2-methylpropane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1,2-Diamino-2-methylpropane
Formula:
C₄H₁₂N₂ MW: 88,15 g/mol Pto. Ebullición: 52°C Pto. de inflamación: 23°C |
Número MDL:
MFCD00008054 Núm. CAS: 811-93-8 EINECS: 212-374-4 UN: 2734 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...