Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl Chrysanthemate, 2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, Chrysanthemylmonocarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Chrysanthemumate
D2112-25G D2112-100G
TCIAD2112-25GEA 32 EUR
TCIAD2112-25G TCIAD2112-100G
Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196.29 g/mol
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD00001304
Núm. CAS: 97-41-6
EINECS: 202-579-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)