4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2115-25G D2115-100G
TCIAD2115-25GEA 26 EUR
TCIAD2115-25G TCIAD2115-100G
4,4'-Oxybis(benzoic acid) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Oxybis(benzoic acid)
Formula: C₁₄H₁₀O₅
Número MDL: MFCD00013988
Núm. CAS: 2215-89-6
EINECS: 218-683-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency