(1S,2R)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (-)-N,N-Dibutylnorephedrin, (-)-alpha-[1-(Dibutylamino)ethyl]benzyl Alcohol
D2129-1G D2129-5G
TCIAD2129-1GEA 49 EUR
TCIAD2129-1G TCIAD2129-5G
(1S,2R)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1S,2R)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol
Formula: C₁₇H₂₉NO
MW: 263,43 g/mol
Número MDL: MFCD00142695
Núm. CAS: 114389-70-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -26.0 deg (C=2, Hexane)