1,3-Dithiole-2-thione ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D2133-5G D2133-1G
TCIAD2133-5GEA 173 EUR
TCIAD2133-5G TCIAD2133-1G
1,3-Dithiole-2-thione ≥97.0% (por GC)
1,3-Dithiole-2-thione
Formula: C₃H₂S₃
MW: 134,23 g/mol
Número MDL: MFCD00014536
Núm. CAS: 930-35-8
EINECS: 213-215-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C