Benzyl viologen dichloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1'-Dibenzyl-[4,4'-bipyridine]-1,1'-diium chloride, 1,1'-Dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride
D2137-1G D2137-25G D2137-5G
TCIAD2137-1GEA 47 EUR
TCIAD2137-1G TCIAD2137-25G TCIAD2137-5G
Benzyl viologen dichloride ≥98.0% (by HPLC)
Benzyl viologen dichloride
Formula: C₂₄H₂₂Cl₂N₂
Número MDL: MFCD00011991
Núm. CAS: 1102-19-8
EINECS: 214-158-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Water max. 10.0 %