N,N-Dibutyl-3-aminophenol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2138-25G D2138-500G
TCIAD2138-25GEA 33 EUR
TCIAD2138-25G TCIAD2138-500G
N,N-Dibutyl-3-aminophenol ≥95.0% (por GC)
N,N-Dibutyl-3-aminophenol
Formula: C₁₄H₂₃NO
MW: 221,34 g/mol
Pto. Ebullición: 176°C
Número MDL: MFCD00134668
Núm. CAS: 43141-69-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %