2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-4-diethylamino-2'-hydroxycarbonylbenzophenone, 2-(4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid
D2140-25G D2140-500G D2140-100G
TCIAD2140-25GEA 30 EUR
TCIAD2140-25G TCIAD2140-500G TCIAD2140-100G
2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(4-Diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoic acid
Formula: C₁₈H₁₉NO₄
MW: 313,35 g/mol
Pto. de fusión: 180°C
Número MDL: MFCD00134669
Núm. CAS: 5809-23-4
EINECS: 227-370-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %