ɑ,ɑ'-Dianilino-p-xylene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N'-(1,4-Phenylenebis(methylene))dianiline, α,α'-Dianilino-p-xylene
D2143-1G D2143-5G
TCIAD2143-1GEA 78 EUR
TCIAD2143-1G TCIAD2143-5G
ɑ,ɑ'-Dianilino-p-xylene ≥98.0% (por GC)
alpha,alpha'-Dianilino-p-xylene
Formula: C₂₀H₂₀N₂
MW: 288,39 g/mol
Número MDL: MFCD00143578
Núm. CAS: 13170-62-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 129.0 deg-C