Glycerol-ɑ,ɑ'-diallyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: GDAE, 1,3-Diallyloxy-2-propanol
D2146-25ML D2146-500ML
TCIAD2146-25MLEA 65 EUR
TCIAD2146-25ML TCIAD2146-500ML
Glycerol-ɑ,ɑ'-diallyl ether ≥98.0% (por GC)
Glycerol-alpha,alpha'-diallyl ether
Formula: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Pto. Ebullición: 106°C
Número MDL: MFCD00085245
Núm. CAS: 17018-07-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c490310a3c6e25277962316e404cbcfdb0d5f28&vid=7c490310a3c6e25277962316e404cbcfdb0d5f28&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %