(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (R)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amine
D2149-1G D2149-5G
TCIAD2149-1GEA 45 EUR
TCIAD2149-1G TCIAD2149-5G
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥97.0% (por GC)
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 166°C
Pto. de inflamación: 52°C
Número MDL: MFCD00191347
Núm. CAS: 132958-72-6
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +16.0 deg (C=10, EtOH)