2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxybenzofuran ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D2154-25G D2154-100G
TCIAD2154-25GEA 31 EUR
TCIAD2154-25G TCIAD2154-100G
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxybenzofuran ≥98.0% (por GC)
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxybenzofuran
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 95°C
Número MDL: MFCD00075382
Núm. CAS: 1563-38-8
EINECS: 216-350-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %