Dimethylthiophosphinoyl chloride ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2159-1G D2159-5G
TCIAD2159-1GEA 104 EUR
TCIAD2159-1G TCIAD2159-5G
Dimethylthiophosphinoyl chloride ≥97.0% (por GC)
Dimethylthiophosphinoyl chloride
Formula: C₂H₆ClPS
Pto. Ebullición: 78°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014454
Núm. CAS: 993-12-4
EINECS: 213-606-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %