Ethyl diacetoacetate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Diacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Acetyl-3-oxobutyrate, Ethyl 2-acetyl-3-oxobutanoate
D2170-25G D2170-5G
TCIAD2170-25GEA 75 EUR
TCIAD2170-25G TCIAD2170-5G
Ethyl diacetoacetate ≥96.0% (por GC)
Ethyl diacetoacetate
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00009864
Núm. CAS: 603-69-0
EINECS: 210-053-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %