1,5-Dimercaptonaphthalene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2182-1G
D2182-5G
TCIAD2182-1GEA
172
EUR
TCIAD2182-1G
TCIAD2182-5G
1,5-Dimercaptonaphthalene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,5-Dimercaptonaphthalene
Formula:
C₁₀H₈S₂ |
Número MDL:
MFCD00068909 Núm. CAS: 5325-88-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 122.0 deg-C |