4-(2,5-Dioxotetrahydrofuran-3-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,2-dicarboxylic anhydride ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(2,5-Dioxotetrahydrofuran-3-yl)-tetralin-1,2-dicarboxylic Anhydride
D2192-25G
D2192-5G
TCIAD2192-25GEA
173
EUR
TCIAD2192-25G
TCIAD2192-5G
4-(2,5-Dioxotetrahydrofuran-3-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,2-dicarboxylic anhydride ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
4-(2,5-Dioxotetrahydrofuran-3-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,2-dicarboxylic anhydride
Formula:
C₁₆H₁₂O₆ MW: 300,27 g/mol |
Número MDL:
MFCD00030105 Núm. CAS: 13912-65-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Methanolysis Method) | min. 97.0 % |
Melting point | 202.0 to 206.0 deg-C |