(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D2193-1G
D2193-5G
TCIAD2193-1GEA
102
EUR
TCIAD2193-1G
TCIAD2193-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (por GC)
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formula:
C₆H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 164°C Pto. de inflamación: 51°C |
Número MDL:
MFCD00191348 Núm. CAS: 132883-44-4 UN: 2734 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -13.0 to -16.0 deg (C=10, EtOH) |