4,4'-Dimethoxybenzhydrylamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1-Di(p-anisyl)methylamine, Bis(4-methoxyphenyl)methanamine
D2202-1G
D2202-25G
D2202-5G
TCIAD2202-1GEA
91
EUR
TCIAD2202-1G
TCIAD2202-25G
TCIAD2202-5G
4,4'-Dimethoxybenzhydrylamine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4'-Dimethoxybenzhydrylamine
Formula:
C₁₅H₁₇NO₂ MW: 243,31 g/mol |
Número MDL:
MFCD00191409 Núm. CAS: 19293-62-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 60.0 to 63.0 deg-C |