3,4-Diisopropoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diisopropyl Squarate, 3,4-Diisopropoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
D2207-25G
D2207-5G
TCIAD2207-25GEA
232
EUR
TCIAD2207-25G
TCIAD2207-5G
3,4-Diisopropoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98.0% (por GC)
3,4-Diisopropoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ MW: 198,22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00075125 Núm. CAS: 61699-62-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |