meso-2,3-Diphenylsuccinic acid
Proveedor: TCI
Sinónimos: meso-2,3-Diphenylbutanedioic Acid
D2209-1G D2209-5G
TCIAD2209-1GEA 88 EUR
TCIAD2209-1G TCIAD2209-5G
meso-2,3-Diphenylsuccinic acid
meso-2,3-Diphenylsuccinic acid
Formula: C₁₆H₁₄O₄
Número MDL: MFCD00198082
Núm. CAS: 1225-13-4
EINECS: 214-953-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %